Få mere at vide
Greiner Bio-One 96-brønds polystyren fladbundede strimmelplader, 2 x 8 strimler
Beskrivelse
- Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
- 2 x 8 strimler
- Ikke-pyrogen
- Lysstråle, der ikke afbøjes af brøndprofil Velegnet til transmissionsmålinger
- Polystyrenoverfladen er mere hydrofob end overfladen af dette
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Stripplade |
| Indbindingstype | Medium Binding |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 6 |
| Volumen (metrisk) Virker | 20 til 350 μl |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Microlon 200 |
| Samlet volumen (metrisk) Well | 388 μl |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Vis mere |