Få mere at vide
Greiner Bio-One 96-brønds polystyren fladbundede strimmelplader, 1 x 8 strimler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075506
Overfladebehandling:
LUMITRAC 600
Microlon 600
Til brug med (applikation):
Luminescensmålinger
Transmissionsmålinger
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10073221
Brand: Greiner Bio-One 762071
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Behandlet specifikt for at øge proteinbindingen. Greiner Bio-One 96-brønds polystyren fladbundsstrimmelplader, 1 x 8 strimler er velegnede til optiske målinger.
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Lysstrålen afbøjes ikke af brøndprofilen
  • Flad bund
  • Polystyren
Serviceplan
Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Strip plade
Array 8 x 12
Indbindingstype Høj binding
Produkttype Strip plade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 20 til 350μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Microlon 600
Samlet volumen (metrisk) Well 388μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Transmissionsmålinger
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 5
RNase fri Ja
Nederdel farve Hvid
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +60 °C
Vel Farve Klar