Få mere at vide
Greiner Bio-One 96-brønds polystyren fladbundede strimmelplader, 1 x 8 strimler
Beskrivelse
- Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
- Ikke-pyrogen
- Lysstrålen afbøjes ikke af brøndprofilen
- Flad bund
- Polystyren
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Alphanumeric |
| Format | Strip plade |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | Høj binding |
| Farve | White |
| Produkttype | ELISA Strip Plate |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 388 μL |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 20 til 350μ L |
| Vis mere |