Få mere at vide
Greiner Bio-One 96-brønds polystyren fladbundede strimmelplader, 1 x 8 strimler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10073221
Skift visning
Overfladebehandling:
FLUOTRAC 200
FLUOTRAC 600
LUMITRAC 200
LUMITRAC 600
Microlon 200
Microlon 600
Til brug med (applikation):
Fluorescensmålinger
Luminescensmålinger
Luminescensmålinger
Transmissionsmålinger
Transmissionsmålinger
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Overfladebehandling Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
10073221 Microlon 600 Transmissionsmålinger Pakke med 100
10105111 Microlon 200 Transmissionsmålinger -
10770175 LUMITRAC 600 Luminescensmålinger Pakke med 100
10630973 LUMITRAC 200 Luminescensmålinger -
10080282 FLUOTRAC 200 Fluorescensmålinger -
10274322 FLUOTRAC 600 Fluorescensmålinger -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10073221 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 762071
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Behandlet specifikt for at øge proteinbindingen. Greiner Bio-One 96-brønds polystyren fladbundsstrimmelplader, 1 x 8 strimler er velegnede til optiske målinger.
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Lysstrålen afbøjes ikke af brøndprofilen
  • Flad bund
  • Polystyren
Serviceplan
Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Strip plade
Array 8 x 12
Indbindingstype Høj binding
Produkttype Strip plade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 20 til 350μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Microlon 600
Samlet volumen (metrisk) Well 388μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Transmissionsmålinger
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 5
RNase fri Ja
Nederdel farve Hvid
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +60 °C
Vel Farve Klar