Få mere at vide
Greiner Bio-One 96-brønd polypropylen dyb brønd mikroplader
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN ISO 9001 |
| Certificeret | Ja |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Vis mere |