Beskrivelse
- Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
- Ikke-pyrogen
- Ideelt egnet til agglutinationstest
- Ingen skarpe hjørner, hvilket betyder, at de nemt og rent kan pipetteres
- Velegnet til +/- analyser
- Solid bot
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Alphanumeric |
| Udbrudt | Nej |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | Ikke bindende |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Storage Microplate |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 50 to 335 μL |
| Vis mere |