Få mere at vide
Applied Biosystems™ Plade Septa, 96 brønd
Artikelnummer. 12059570 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
20 hver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12059570 20 hver Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 12059570 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4315933
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Indeholder
Hver pakke indeholder 20 septa, tilstrækkeligt til 1.920 prøver
Disse er septa til brug med 3730, 3730xl, 3130xl og 3130, instrumenterne.
Disse er septaer til brug med instrumenterne 3730, 3730xl, 3130xl og 3130.
Brug med:
310 løbende buffer (10X), 3100/3100-Avant™ genetisk analysator autosampler pladekit, 96-brønd, 3130/3100-Avant™ genetisk analysator kapillærarray (36 cm), 3130xl/3100 genetisk analysator kapillærarray (36 cm), 3130xl/3100 genetisk analysator kapillærarray (50 cm), 3730 løbende buffer (10X), 5,0 ml glassprøjte (polymerreservesprøjte), 96-brønd pladebase, 96-brønd pladeretainer, Hi-Di™ formamid, MicroAmp™ optisk 96-brønd reaktionsplade, MicroAmp™ Optisk 96-brønd reaktionsplade med stregkode, POP-4™ Polymer til 3100/3100-Avant™ genetiske analysatorer, POP-4™ Polymer til 3130/3130xl genetiske analysatorer, POP-4™ Polymer til 3130/3130xl genetiske analysatorer, POP-7™ Polymer til 3130/3130xl genetiske analysatorer, POP-7™ Polymer til 3130/3130xl genetiske analysatorer, Reservoir Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 20 hver
Format 96-brønds plade
Til brug med (udstyr) 3130xl genetisk analysator, 3730xl DNA analysator, 3730 DNA analysator, 3130 genetisk analysator
Produkttype Septa plade
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Hver pakke indeholder 20 septa, tilstrækkeligt til 1.920 prøver.