Få mere at vide
Fisherbrand™ 96-brøndsplade, PP, kvadratisk brønd, ikke-steril, kromatografitestet
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Array | 8 x 12 |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Samlet volumen (metrisk) Well | 2000μ L |
| Well Shape | Rund bund (U-brønd) |
| Højde (metrisk) | 44.3 mm |