Få mere at vide
Thermo Scientific™ WebSeal 96-brønds ikke-coatede plastikmikroplader
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Uanset din standard- eller rutineapplikation eller analyse, kan du være sikker på fremragende opløsningsmiddelresistens og lav baggrundsstøj med Thermo Scientific™ WebSeal 96-brønds ikke-coatede plastikmikroplader. Disse mikroplader er lavet af GC-testet polypropylen af høj kvalitet og er ideelle til:
- Farmaceutisk og industriel QA/QC
- High-throughput screening (HTS)
- Prøveindsamling og opbevaring
- Kombinatorisk kemi
- Væskefase assay
Kemisk og termisk resistent polypropylen
- Bred kemisk kompatibilitet med alkoholer, acetonitril og andre almindelige HPLC-opløsningsmidler
- Vil tåle temperaturer fra− 80 °C til 121 °C
- GC-testet for at sikre lavt ekstraherbare
Bred instrumentkompatibilitet
- SBS og ANSI standard footprint design
Brøndformater, der passer til enhver applikation
- Lave brønde og dybe brønde formater
- U- og V-bundsbrønde sikrer optimal prøvegenvinding
Spécification
Spécification
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Produktlinje | Webseal |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 50 til 1900μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ikke belagt |
| Samlet volumen (metrisk) Well | 2000μ L |
| Afficher plus |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.