Få mere at vide
Thermo Scientific™ WebSeal 96-brønds ikke-coatede plastikmikroplader
Artikelnummer. 15851435
Samlet volumen (metrisk) Well:
145μ L
252μ L
1100μ L
2000μ L
nr. pr. pakke:
100 mikroplader
50 mikroplader
60 mikroplader
Well Shape:
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Pakke med 60
Artikelnummer. 15851435
Brand: Thermo Scientific™ 60180P127
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til enhver standardapplikation eller -analyse kan du være sikker på fremragende opløsningsmiddelresistens og lav baggrundsstøj med disse højkvalitets polypropylen 96-brønds mikroplader.
Uanset din standard- eller rutineapplikation eller analyse, kan du være sikker på fremragende opløsningsmiddelresistens og lav baggrundsstøj med Thermo Scientific™ WebSeal 96-brønds ikke-coatede plastikmikroplader. Disse mikroplader er lavet af GC-testet polypropylen af høj kvalitet og er ideelle til:
  • Farmaceutisk og industriel QA/QC
  • High-throughput screening (HTS)
  • Prøveindsamling og opbevaring
  • Kombinatorisk kemi
  • Væskefase assay
Kemisk og termisk resistent polypropylen
  • Bred kemisk kompatibilitet med alkoholer, acetonitril og andre almindelige HPLC-opløsningsmidler
  • Vil tåle temperaturer fra− 80 °C til 121 °C
  • GC-testet for at sikre lavt ekstraherbare
Bred instrumentkompatibilitet
  • SBS og ANSI standard footprint design
Brøndformater, der passer til enhver applikation
  • Lave brønde og dybe brønde formater
  • U- og V-bundsbrønde sikrer optimal prøvegenvinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Produktlinje Webseal
Produkttype Mikroplade
Materiale Polypropylen
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 5 til 240μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ikke belagt
Samlet volumen (metrisk) Well 252μ L
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
nr. pr. pakke 100 mikroplader
Højde (metrisk) 22 mm
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.