Få mere at vide
Thermo Scientific™ WebSeal 96-brønds ikke-coatede plastikmikroplader
Artikelnummer. 15836261 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Samlet volumen (metrisk) Well:
145μ L
252μ L
1100μ L
2000μ L
nr. pr. pakke:
100 mikroplader
50 mikroplader
60 mikroplader
Well Shape:
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Pakke med 60
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet volumen (metrisk) Well nr. pr. pakke Well Shape Pakningsstørrelse
15836261 1100μ L 50 mikroplader Rund bund (U-brønd) Pakke med 50
15884304 145μ L 100 mikroplader Konisk bund (V-brønd) Pakke med 100
15851435 252μ L 100 mikroplader Konisk bund (V-brønd) Pakke med 100
17493193 2000μ L 50 mikroplader Rund bund (U-brønd) -
15172699 2000μ L 60 mikroplader Rund bund (U-brønd) Pakke med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15836261 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180P154
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Til enhver standardapplikation eller -analyse kan du være sikker på fremragende opløsningsmiddelresistens og lav baggrundsstøj med disse højkvalitets polypropylen 96-brønds mikroplader.
Uanset din standard- eller rutineapplikation eller analyse, kan du være sikker på fremragende opløsningsmiddelresistens og lav baggrundsstøj med Thermo Scientific™ WebSeal 96-brønds ikke-coatede plastikmikroplader. Disse mikroplader er lavet af GC-testet polypropylen af høj kvalitet og er ideelle til:
  • Farmaceutisk og industriel QA/QC
  • High-throughput screening (HTS)
  • Prøveindsamling og opbevaring
  • Kombinatorisk kemi
  • Væskefase assay
Kemisk og termisk resistent polypropylen
  • Bred kemisk kompatibilitet med alkoholer, acetonitril og andre almindelige HPLC-opløsningsmidler
  • Vil tåle temperaturer fra− 80 °C til 121 °C
  • GC-testet for at sikre lavt ekstraherbare
Bred instrumentkompatibilitet
  • SBS og ANSI standard footprint design
Brøndformater, der passer til enhver applikation
  • Lave brønde og dybe brønde formater
  • U- og V-bundsbrønde sikrer optimal prøvegenvinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Produktlinje Webseal
Produkttype Mikroplade
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 50 til 900μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ikke belagt
Samlet volumen (metrisk) Well 1100μ L
Well Shape Rund bund (U-brønd)
nr. pr. pakke 50 mikroplader
Højde (metrisk) 26.5 mm
Diameter (metrisk) Brønd 8 mm
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.