Få mere at vide
Thermo Scientific™ WebSeal 96-brønds ikke-coatede plastikmikroplader
Artikelnummer. 15172699
Samlet volumen (metrisk) Well:
145μ L
252μ L
1100μ L
2000μ L
nr. pr. pakke:
100 mikroplader
50 mikroplader
60 mikroplader
Well Shape:
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Pakke med 60
Artikelnummer. 15172699
Brand: Thermo Scientific™ 60180P134
Til enhver standardapplikation eller -analyse kan du være sikker på fremragende opløsningsmiddelresistens og lav baggrundsstøj med disse højkvalitets polypropylen 96-brønds mikroplader.
Uanset din standard- eller rutineapplikation eller analyse, kan du være sikker på fremragende opløsningsmiddelresistens og lav baggrundsstøj med Thermo Scientific™ WebSeal 96-brønds ikke-coatede plastikmikroplader. Disse mikroplader er lavet af GC-testet polypropylen af høj kvalitet og er ideelle til:
  • Farmaceutisk og industriel QA/QC
  • High-throughput screening (HTS)
  • Prøveindsamling og opbevaring
  • Kombinatorisk kemi
  • Væskefase assay
Kemisk og termisk resistent polypropylen
  • Bred kemisk kompatibilitet med alkoholer, acetonitril og andre almindelige HPLC-opløsningsmidler
  • Vil tåle temperaturer fra− 80 °C til 121 °C
  • GC-testet for at sikre lavt ekstraherbare
Bred instrumentkompatibilitet
  • SBS og ANSI standard footprint design
Brøndformater, der passer til enhver applikation
  • Lave brønde og dybe brønde formater
  • U- og V-bundsbrønde sikrer optimal prøvegenvinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Format Standard
Array 8 x 12
Produktlinje Webseal
Produkttype Mikroplade
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 50 til 1900μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ikke belagt
Samlet volumen (metrisk) Well 2000μ L
Well Shape Rund bund (U-brønd)
nr. pr. sag 60 Packs
nr. pr. pakke 60 mikroplader
Højde (metrisk) 44 mm
Diameter (metrisk) Brønd 8 mm
Mostrar más Mostrar menos
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado