Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Nå Microtiter Plader, total V-bund, niveau 2 High-Throughput applikationer
Artikelnummer. 15886261 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Samlet volumen (metrisk) Well:
100μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Samlet volumen (metrisk) Well Pakningsstørrelse
15886261 100μ L Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 15886261 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180P210
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Bruge SureSTART™ WebSeal™ 96-Nå Microtiter Plader, total V-bund, ydeevneniveau 2, til analyse med høj gennemstrømning. De er certificerede og overholder ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 2 WebSeal™ 96-Well Total V-Bund Microtiter Plader er designet til at sikre data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang til GC- og HPLC/UHPLC-applikationer med høj kapacitet. De er ideelle til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler.
Brug niveau 2 polypropylenbrøndplader til rutinemæssige QA/QC-arbejdsgange, følsomme applikationer med lavere prøvekoncentrationer og dataindsamling til totalionkromatogrammer (TIC).
Disse 96-brønds plader er certificeret til at sikre autosampler kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 96-brønds pladetætningsmåtter, 5,6 mm diameter, rund, niveau 2.
Præstationsniveau 2 plader– til applikationer med høj kapacitet
  • Ideel til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Certificerede plastbrøndplader, tætninger, tape
  • GC-MS og LC-MS testet
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Velegnet til QA/QC arbejdsgange og følsomme applikationer med lave prøvekoncentrationer
  • Ideel til at verificere forbindelses tilstedeværelse og kvantificering ved brug af detektionsteknikker såsom UV, DAD/PDA, RI, fluorescens og ELSD
  • Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
  • Niveau 1 brøndplader er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 2 brøndplader er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 3 brøndplader er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeret Certificeret, GC/MS og LC/MS testet
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 2
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 5 til 80μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ikke belagt
Samlet volumen (metrisk) Well 100μ L
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 121 °C
Højde (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) Brønd 5.6 mm
Pladestørrelse Microtiter