Få mere at vide
BTX™ HT 100 pladehåndter, manuel sporskifte
Beskrivelse
- Optimer hurtigt for bedre genlevering
- Designet til at arbejde med 96-brøndsplader
- Puls switching teknologi integreret i pakken og guldbelagte kontakter til at passe sammen med elektroporationsplade
- Med en adapter til at rumme 25 brønds plader også med vores ECM 630 generator
- Prosesser op til 96 brønde på sekunder
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 25-brønd, 96-brønd |
| Til brug med (applikation) | High-Throughput Elektroporation |
| Til brug med (udstyr) | ECM630, ECM830, Gemini X2 elektroporationssystemer |
| Produktlinje | BTX-elektroporation |
| Produkttype | Elektroporation tilbehør |
| Spænding | 3000 VDC, 250 VAC |
| Oversigt | HT-100 mikropladehåndter |
| Vise | LCD |
| Elektrode form | Stift |
| Inkluderer | Manuel sporskifte, stik til standard impulsgeneratorer |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?