Få mere at vide
BTX™ HT 200 pladehåndter, Auto-Sense sporskifte
Beskrivelse
- Optimer hurtigt for bedre genlevering
- Designet til at arbejde med 96-brøndsplader
- Puls switching teknologi integreret i pakken og guldbelagte kontakter til at passe sammen med elektroporationsplade
- Med en adapter til at rumme 25 brønds plader også med vores ECM 630 generator
- Prosesser op til 96 brønde på sekunder
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 25-brønd, 96-brønd |
| Til brug med (applikation) | High-Throughput Elektroporation |
| Til brug med (udstyr) | ECM630, ECM830, Gemini X2 |
| Produktlinje | BTX-elektroporation |
| Produkttype | Elektroporation tilbehør |
| Spænding | 3000 VDC, 250 VAC |
| Oversigt | HT-200 mikropladehåndtering, Auto-Sense sporskifte |
| Vise | LCD |
| Elektrode form | Stift |
| Inkluderer | Auto sense sporskifte, stik til standard pulsgenerator |
| Vis mere |