Få mere at vide
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brønds pladesæt med tætningsmåtter
Artikelnummer. 15192769
Skift visning
Samlet volumen (metrisk) Well:
500μ L
700 μl
700μ L
1000μ L
1100μ L
1500μ L
Profil:
Indsnævret
Rund
Tilspidsning
Inkluderer:
Hætteglas, Mat
Hætteglas, måtte, skæreværktøj
Hætteglas, måtte, skæreværktøj
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet volumen (metrisk) Well Profil Inkluderer Pakningsstørrelse
15192769 1000μ L Indsnævret Hætteglas, Mat Hver
15132769 500μ L Tilspidsning Hætteglas, Mat Pakke med 5
15142769 700μ L Tilspidsning Hætteglas, måtte, skæreværktøj Pakke med 5
15152769 700 μl Rund Hætteglas, måtte, skæreværktøj Hver
15162769 1100μ L Rund Hætteglas, måtte, skæreværktøj Pakke med 5
15182769 1500μ L Rund Hætteglas, Mat Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15192769 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180K107
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Spar tid og minimer risikoen for krydskontaminering med praktiske 96-brønds pladesæt pakket med formonterede glas- eller PTFE-hætteglas.
Spar tid og minimer risikoen for krydskontaminering med Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brønds pladesæt med tætningsmåtter. Kompatible med alle 96-brønds konfigurerede autosamplere, de klar til brug kits består af et omfattende udvalg af 96-brønds mikroplader, forudindsatte glas- eller PTFE-hætteglas og silikone/PTFE-forseglingsmåtter.
  • Praktiske brøndpladesæt inkluderer forudindsatte glas- eller PTFE-hætteglas og 96-positions forseglingsmåtter; nogle inkluderer skæreværktøj
  • Måtter forsegler prøver til opbevaring
  • Plader er glasindsat for større inerthed sammenlignet med rene PP plader
  • Unikt skæreværktøj tillader fjernelse af individuelle prøver med forseglingen på plads, hvilket eliminerer krydskontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Emballage 1 Pk.
Produktlinje Webseal
Farve Klar
Produkttype Glaspladesæt med 96-positionsmåtte
Materiale Silikone, PTFE, Glas
Antal Wells 96
Samlet volumen (metrisk) Well 1000μ L
Well Shape Firkant
Inkluderer Hætteglas, Mat
nr. pr. pakke 1
Profil Indsnævret
Mængde 1/Pk.
Well Design Firkantet Brønd
Højde (metrisk) 47.3 mm
Udvendig diameter (metrisk) 7.6 mm
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.