Få mere at vide
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brønds pladesæt med tætningsmåtter
Artikelnummer. 15152769
Samlet volumen (metrisk) Well:
500μ L
700 μl
700μ L
1000μ L
1100μ L
1500μ L
Profil:
Indsnævret
Rund
Tilspidsning
Inkluderer:
Hætteglas, Mat
Hætteglas, måtte, skæreværktøj
Hætteglas, måtte, skæreværktøj
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15152769
Brand: Thermo Scientific™ 60180K103
Spar tid og minimer risikoen for krydskontaminering med praktiske 96-brønds pladesæt pakket med formonterede glas- eller PTFE-hætteglas.
Spar tid og minimer risikoen for krydskontaminering med Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brønds pladesæt med tætningsmåtter. Kompatible med alle 96-brønds konfigurerede autosamplere, de klar til brug kits består af et omfattende udvalg af 96-brønds mikroplader, forudindsatte glas- eller PTFE-hætteglas og silikone/PTFE-forseglingsmåtter.
  • Convenient wellplate kits include pre-inserted glass or PTFE vials and 96-position sealing mats; some include cutting tool
  • Mats seal samples for storage
  • Plates are glass-inserted for greater inertness compared to pure PP plates
  • Unique cutting tool allows removal of individual samples with the seal in place, eliminating cross-contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Emballage 1 Pk.
Produktlinje Webseal
Produkttype Glass Inserted Plate Kit with 96-Position Mat
Materiale Silicone, PTFE
Antal Wells 96
Samlet volumen (metrisk) Well 700 μl
Well Shape Round
Inkluderer Hætteglas, måtte, skæreværktøj
nr. pr. pakke 1
Profil Rund
Mængde 1/Pk.
Højde (metrisk) 44 mm
Udvendig diameter (metrisk) 6.5 mm
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.