Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 96-brønds gennemstikbare forseglinger
Artikelnummer. 17889152 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
Polyester
Artikelnummer. Materiale
17889152 Polyester
1 options
Artikelnummer. 17889152 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A55331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6810.00 DKK
    6706.09 DKK / Pakke med 100
    Spare 103.91 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Eliminer trinene til tilslutning og afslutning af lysisrør med det specifikt designede Thermo Scientific 96-brønds gennemborende forseglinger i SureTect arbejdsgang.
Fremskynd lyserings- og pipetteringstrinene under SureTect™ arbejdsgang ved hjælp af Thermo Scientific™ 96-brønds gennemborende forseglinger.
Designet specielt til brug med SureTect™ analyser, de 96-brønds gennemborende forseglinger tilbyder muligheden for hurtigt og sikkert at forsegle og pipettere fra lysisrørene, hvilket reducerer krydskontaminering og eliminerer kravet om trin til dækning og afdækning for at muliggøre en enkel, strømlinet arbejdsgang for maksimal effektivitet og produktivitet i dit laboratorium.
Brug Thermo Scientific 96-brønds gennemborende forseglinger for at strømline din SureTect PCR Assay arbejdsgang, hurtig og nem forsegling af lysis plader og pipette fra SureTect lysisrør direkte gennem tætningen, hvilket reducerer krydskontaminering og eliminerer behovet for tilslutning og afdækning for at muliggøre en hurtig og brugervenlig arbejdsgang.
Forseglingsmaterialerne med høj integritet har et stærkt klæbemiddel, der giver sikker pladeforsegling under cykling og prøveopbevaring.
Trykte brøndpositioner og orienteringsmarkeringer gør det muligt for dig at placere og identificere prøver
Strip perforeringer for nem adskillelse og brug uanset din prøvegennemstrømning.
Kombineret med vores omfattende portefølje af analyser og instrumentering i verdensklasse kan du udføre fødevaresikkerhedstests med tillid til at vide præcis, hvad du får– kvalitet kombineret med enkelthed.
Vi er forpligtet til at give dig mulighed for at opleve den sande tillid til dine resultater, lige første gang, hver gang, og Thermo Scientific™ SureTect™ Real-Time PCR System udvikler sig konstant for at understøtte dine laboratorie- og testbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt 96-brønds gennemstikbare forseglinger
Materiale Polyester
Til brug med (applikation) SureTect PCR Assay arbejdsgang
Kan gennembores Ja