Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ 96-Well PCR Racks
Shop alle SP Scienceware produkter
:
Polypropylene
Beskrivelse
- Includes translucent polypropylene cover to protect samples and allows viewing without removal
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Overall dimensions: 12.7 x 8.9 x 3.4cmH (5 x 3½ x 1⅜ in.)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rack |
| Oversigt | PCR Tube Rack |
| Materiale | Polypropylene |
| nr. pr. pakke | 5 |
| Længde (metrisk) | 12.7 cm |
| Længde (engelsk) | 5 in. |