Få mere at vide
BRAND™ 96 brønds PCR plader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3143223 Shop alle Brand produkter
Nederdel stil:
Halv
Ikke-nederdel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10702773
Brand: BRAND™ 781400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af højkvalitets jomfruplast for fremragende, reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer
  • Fremstillet uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan forurene reagenser og prøver
  • Autoklaverbar og RNase-, DNase- og DNA-free
  • Tynde, ensartede vægge sikrer ensartet, præcis termisk overførsel og fremragende resultater
  • Kompatibel med de fleste store mærker af termocykler
  • 96 brønde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Bindende Ejendom Untreated
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage Bagged
Farve Klar
Engangs Single-use
Produkttype PCR 96-well plate
Til brug med (udstyr) Thermal Cyclers
Nederdel stil Halv
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.20 mL
Antal Wells 96
Sterilitet Non-sterile
Overfladebehandling Non-treated
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Yes
Til brug med (applikation) PCR
Inkluderer Plates only
nr. pr. pakke 50/Pk.
Profil Standard
RNase fri Yes