Få mere at vide
BRAND™ 96-brønds mikroplader, BIO-CERT™ PCR-KVALITET, standardprofil og forhøjet fand
Shop alle Brand produkterBeskrivelse
BRAND™ PCR-produkter leverer fremragende, reproducerbare resultater til en bred vifte af PCR-applikationer. Disse produkter, der fremstilles af højkvalitets jomfruharpikser, er fri for smøremidler, kemiske tilsætningsstoffer, DNA, DNase, RNase og andre PCR-hæmmere. Nøglefunktioner omfatter:
- Enestående kvalitet og renhed
- BIO-CERT™ PCR QUALITY sikrer, at pladerne er fri for menneskeligt DNA, RNase, DNase, pyrogener og PCR-hæmmere
- Fri for forurenende stoffer, der kan forstyrre reagenser og prøver
- Ultraglatte karinteriører minimerer enzymnukleinsyrebindingen
- Præcisionstermisk ydeevne
- Tynde, ensartede vægge sikrer ensartet, præcis termisk overførsel for pålidelige resultater
- Designet til hurtig og præcis varmeoverførsel, hvilket reducerer cyklustiderne
- Fleksible formater
- Velegnet til de fleste kommercielt tilgængelige termiske cyklere
- Ikke-skørtede plader er meget fleksible og kompatible med de fleste termiske cyklere
- Skørteplader giver ekstra stivhed, ideelle til automatiserede pipetteringssystemer og transport
- Brugervenlige funktioner
- Blå alfanumerisk kodning for nem prøveidentifikation
- Brøndfælge designet til at forhindre krydskontaminering og sikre pålidelig forsegling med skræddersyede måtter
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Bindende Ejendom | Ubehandlet |
| Certificeringer/compliance | DNA, DNase, RNase-frit |
| Format | 96-brønds |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | Poser |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | PCR 96-brøndpladen |
| Vis mere |