Få mere at vide
Greiner Bio-One 96-brønds ikke-bindende mikroplader
Artikelnummer. 15901661
Skift visning
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund bund (U-brønd)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Well Shape
15901661 Rund bund (U-brønd)
13219672 Flad bund (F-brønd)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15901661 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 650901
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Egenskaber har langvarig overfladestabilitet uden nedbrydning eller udvaskning.
  • Ultra lave uspecifikke biomolekylære bindingsegenskaber (proteiner, DNA, RNA)
  • Langvarig overfladestabilitet uden nedbrydning eller udvaskning
  • Højere assay-følsomhed med reduceret baggrund
  • Øget assay-følsomhed markant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Alphanumeric
Udbrudt Nej
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Indbindingstype Ikke bindende
Farve Klar
Produkttype Non-binding Microplate
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 40 to 280 μL
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Proteinafvisende
Samlet volumen (metrisk) Well 323 μl
Well Shape Rund bund (U-brønd)
Maks. RCF 1000 x g (svingende skovlrotor)
nr. pr. sag 40
Mængde 40/Cs.
Vel Farve Klar
Well Design Skorsten