Få mere at vide
Greiner Bio-One 96-brønds ikke-bindende mikroplader
Beskrivelse
- Ultra lave uspecifikke biomolekylære bindingsegenskaber (proteiner, DNA, RNA)
- Langvarig overfladestabilitet uden nedbrydning eller udvaskning
- Højere assay-følsomhed med reduceret baggrund
- Øget assay-følsomhed markant
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Alphanumeric |
| Certificeringer/compliance | Fri for detekterbar DNase/RNase, menneskeligt DNA og pyrogener |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Non-binding Microplate |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 25 to 340 μL |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |