Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96-Nå Microtiter™ Mikroplader
Beskrivelse
Thermo Scientific™ 96-Nå Microtiter Mikroplader er ideelle til mikrovolumenapplikationer såsom opbevaring, prøve- eller reagensoverførsel, seriel fortynding, hæmagglutination, blodtypebestemmelse og komplimentfiksering.
- Til screening og forskning med høj gennemstrømning
- Klare plader til kolorimetriske anvendelser
- Standard fodaftryk, 128 x 86 mm
- Fås både som polystyren firkantede brønde og vinyl firkantede brønde
- Vinylmikroplader Microtiter bruges til komplementfiksering, agglutination og blodtypemåling
- Styren-mikroplader Microtiter bruges til komplementfiksering, agglutination, mikrobiologisk test og blodtypebestemmelse
Bestillingsoplysninger:
Polystyren-mikroplader fås som 50 enheder pr. pakke. Vinylmikroplader fås som 25 eller 100 enheder pr. pakke, afhængigt af produktet.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Bindende Ejendom | Hydrofobisk |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 50 Sager, 10 Pk. |
| Produktlinje | Microtiter |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Vis mere |