Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96-Nå Microtiter™ Mikroplader
Artikelnummer. 10519465
Materiale:
Polystyren
Vinyl
Well Shape:
Buede kanter, flad bund (C-brønd)
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Rundbund (U-brønd)
Volumen (metrisk) Nå:
280μ L
400μ l
330 μl
330μ l
400 μl
Låg:
Med låg
Uden låg
Uden låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 10519465
Brand: Thermo Scientific™ 9205
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse 96-brønds mikroplader til mikrovolumenapplikationer såsom opbevaring, prøve- eller reagensoverførsel, seriel fortynding, hæmagglutination, blodtypebestemmelse og komplimentfiksering.
Thermo Scientific™ 96-Nå Microtiter Mikroplader er ideelle til mikrovolumenapplikationer såsom opbevaring, prøve- eller reagensoverførsel, seriel fortynding, hæmagglutination, blodtypebestemmelse og komplimentfiksering.
  • Til high-throughput screening og forskning
  • Klare plader til kolorimetriske applikationer
  • Standard fodaftryk, 128x 86 mm
  • Fås som både polystyren firkantede brønde og vinyl firkantede brønde
  • Vinyl Microtiter mikroplader bruges til komplementfiksering, agglutination og blodtypebestemmelse
  • Styren Microtiter mikroplader bruges til komplementfiksering, agglutination, mikrobiologisk testning og blodtypebestemmelse
Bestillingsoplysninger:
Polystyren mikroplader fås som 50 enheder/pakke. Vinylmikroplader fås som 25 eller 100 enheder/pakke, afhængigt af produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Emballage 50 Sager, 10 Pk.
Produktlinje Microtiter
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 330μ l
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Buede kanter, flad bund (C-brønd)
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 10
Mængde 50/Pk.