Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96-Nå Microtiter™ Mikroplader
Artikelnummer. 10324165
Materiale:
Polystyren
Vinyl
Well Shape:
Buede kanter, flad bund (C-brønd)
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Rundbund (U-brønd)
Volumen (metrisk) Nå:
280μ L
400μ l
330 μl
330μ l
400 μl
Låg:
Med låg
Uden låg
Uden låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 10324165
Brand: Thermo Scientific™ 2401
Brug disse 96-brønds mikroplader til mikrovolumenapplikationer såsom opbevaring, prøve- eller reagensoverførsel, seriel fortynding, hæmagglutination, blodtypebestemmelse og komplimentfiksering.
Thermo Scientific™ 96-Nå Microtiter Mikroplader er ideelle til mikrovolumenapplikationer såsom opbevaring, prøve- eller reagensoverførsel, seriel fortynding, hæmagglutination, blodtypebestemmelse og komplimentfiksering.
  • For high-throughput screening and research
  • Clear plates for colorimetric applications
  • Standard footprint, 128 × 86mm
  • Available as both polystyrene square wells and vinyl square wells
  • Vinyl Microtiter microplates are used for complement fixation, agglutination, and blood typing
  • Styrene Microtiter microplates are used for complement fixation, agglutination, microbiology testing, and blood typing
Ordering Information:
Polystyrene microplates are available as 50 units/package. Vinyl microplates are available as 25 or 100 units/package, depending on product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Med låg
Array 8 x 12
Emballage 25 Pk., 100 Cases
Produktlinje Microtiter
Farve Clear
Produkttype Microplate
Materiale Vinyl
Volumen (metrisk) Nå 400 μl
Antal Wells 96
Sterilitet Sterile
Overfladebehandling Non-treated
Well Shape Rundbund (U-brønd)
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 25
Mængde 100/Pk.