Få mere at vide
Gilson™ 96-brønds mikropladestativ
Artikelnummer. 16696125 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Oversigt:
Kode 15
Kode 16
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt
16696125 Kode 15
16606135 Kode 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16696125 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 170415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00 DKK
    950.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 184.84 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Disse stativer er til brug med FC203B og FC204 fraktionssamlere.
  • HPLC rensningsteknik
  • Mikropladebeholdertype
Tekniske data
Oversigt Kode 15
Til brug med (udstyr) FC203B og FC204 fraktionssamlere
Mængde 1 Pk.