Description
- For barcoded versions: Unique Code 128 barcode on all four sides of the microplate, consisting of a plate type-specific 3-letter prefix followed by a unique 7-digit serial number
- High chemical and temperature resistance
- Compatible with adhesive films, heat seals, and CapMats
- ANSI-compliant footprint for compatibility with automated systems
- Free of detectable DNase, RNase, and human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
Specifica
Specifica
| Barcode | No Barcode |
| Certifications/Compliance | DIN ISO 9001 |
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Color | Clear |
| Material | Polypropylene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterility | Non-sterile |
| Surface Treatment | Untreated |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?