Få mere at vide
Greiner Bio-One 96-brønd mikroplade, ubehandlet, polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10780175
Skift visning
Stregkode:
Inkluderer stregkode
No Barcode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stregkode Pakningsstørrelse
10780175 No Barcode Pakke med 100
32043096 Inkluderer stregkode Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10780175 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 651201
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til opbevaring af aktive stoffer, prøver og biomolekyler.
  • Compatible with adhesive films, heat seals, and CapMats
  • ANSI-compliant footprint for compatibility with automated systems
  • Free of detectable DNase, RNase, and human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Certificeringer/compliance DIN ISO 9001
Format Standard
Låg Without Lid
Array 8 x 12
Farve Clear
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Sterilitet Non-sterile
Overfladebehandling Non-treated
Samlet volumen (metrisk) Well 340 μl
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Yes
Mængde 100/Cs.
Temperaturområde (metrisk) -196 to +121°C