Få mere at vide
Greiner Bio-One 96-brønd mikroplade CELLSTAR™, cellekulturbehandlet
Artikelnummer. 10309181
Skift visning
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stregkode Pakningsstørrelse
10309181 Ingen stregkode -
32043085 Inkluderer stregkode Pakke med 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10309181 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 655182
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2785.00 DKK
    2567.35 DKK / Pakke med 160
    Spare 217.65 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Fremmer ensartet celletilhæftning og vækst. Har skorstensdesign og er sterilt og klar til brug.
  • Fri for detekterbar DNase, RNase og menneskeligt DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksisk
  • Kompatibel med automatiserede systemer
  • Alfanumerisk brøndkodning for nem prøveidentifikation
  • Høj optisk klarhed for optimal mikroskopisk undersøgelse
  • Skorstensbrøndsdesign, hævede brønde og kondenseringsringe i låg hjælper med at forhindre krydskontaminering
  • Fysisk overfladebehandling for forbedret celleadhæsion
  • Fremstillet under DIN ISO 9001-retningslinjerne
  • Leveret i en pakke på 160
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Fri for detekterbar DNase/RNase, menneskeligt DNA og pyrogener; Indhold ikke-cytotoksisk
Format Standard
Låg Uden låg
Kulturområde 34 mm2
Array 8 x 12
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Emballage 10 stk., 160 stk.
Farve Klar
Produkttype Cell Culture Microplates
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 50 til 335 μl
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Maks. RCF 4800 x g (svingende skovlrotor)
nr. pr. sag 160
nr. pr. pakke 10
Mængde 160/Cs.
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +60 °C
Well Design Skorsten
Dimensioner (L x B x H) 128 x 85 x 15 mm