Få mere at vide
Greiner Bio-One 96-Well Microplate CELLSTAR™, Cell Culture-Treated
Beskrivelse
- Footprint kompatibel med automatiserede systemer og i overensstemmelse med anbefalingen fra American National Standards Institute (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
- Kan spores til produktion gennem defineret LOT-nummersystem
- Forbedret celleadhæsion gennem fysisk overfladebehandling; Syntetisk overflade
- Forbedret cellevedhæftning og højere spredningshastigheder forbedrer og accelererer celleudvidelse
- Fri for påviselig Dnase, RNAse, humant DNA, ikke-pyrogen
- Ikke-cytotoksisk
- Høj klarhed af mikropladerne for optimale mikroskopiske undersøgelser
- Stabelbar
- Chimey brønddesign gør det muligt for hver enkelt brønd at stå på egen hånd, hvilket minimerer risikoen for prøveoverførsel og krydskontaminering
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Alfanumerisk |
| Certificeringer/compliance | ANSI (ANSI/SBS 1-2004) |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 34 mm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Til brug med (udstyr) | Automatiserede systemer |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |