Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 384-Nå Microtiter Plader, firkantet afrundet V-bund, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 30286141 Shop alle Thermo Scientific produkter
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
nr. pr. pakke:
10 plader
100
100 plader
Artikelnummer. 30286141
Brand: Thermo Scientific™ 60180P341B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug glasbelagt Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 384-Nå Microtiter Plader, firkantet afrundet V-bund, ydeevneniveau 3, til højtydende analyse. De er specifikationscertificerede og overholder ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
SureSTART Niveau 3 WebSeal Plate+ 384-brønd firkantet-afrundet V-bund Microtiter Plader er designet til regulerede laboratorier, der kræver højtydende produkter.
Plate+ glasbelagte niveau 3-brøndsplader anbefales til brug med meget følsomme applikationer, lave prøvekoncentrationer og hydrofobe prøver såsom proteiner og er ideelle til brug med alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler.
Disse 384-brøndsplader er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004-standarderne. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 384-brønds pladetætningsmåtter, firkantede, niveau 1 eller SureSTART WebSeal 384-brønds pladetætningsmåtter, firkantede, niveau 2.
Performance Level 3 Vials – for High Performance Analysis
  • Ideal for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
  • Performance Level 3 products include unique WebSeal Plate and glass-coated polypropylene plates and plates with glass inserts
  • Suitable for HPLC/UHPLC applications
  • Suitable for QA/QC applications using core detectors such as UV, DAD/PDA, RI, Fluorescence, ELSD, and MS analysis
Specification Certified
  • All Thermo Scientific SureSTART WebSeal well plates are dimensionally verified
Lot Traceable
  • 100% traceable through the manufacturing process
  • Certificate of Conformance is available by lot number upon request
About Thermo Scientific WebSeal Well Plates and Mats
Thermo Scientific WebSeal plates and mats are available in three performance levels:
  • Level 1 well plates are for everyday applications and are suitable for non-regulated labs using water and polar solvents
  • Level 2 well plates are for high-throughput applications and are suitable for regulated labs using water and polar solvents
  • Level 3 well plates are for high performance applications and are suitable for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Format SBS Standard
Autoklaverbar Autoclavable
Produktlinje SureSTART WebSeal Level 3
Farve Clear
Engangs Single-use
Materiale Polypropylene
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 100 μL
Sterilitet Non-sterile
Overfladebehandling Glass coated
Samlet volumen (metrisk) Well 145 μL
Well Shape Rounded Square, Conical Bottom (V-well)
Til brug med (applikation) Bio molecules
nr. pr. pakke 100
Højde (metrisk) 14.4 mm