Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 384-Nå Microtiter Plader, firkantet afrundet V-bund, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 16499375 Shop alle Thermo Scientific produkter
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
nr. pr. pakke:
10 plader
100
100 plader
Artikelnummer. 16499375
Brand: Thermo Scientific™ 60180P341
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug glasbelagt Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 384-Nå Microtiter Plader, firkantet afrundet V-bund, ydeevneniveau 3, til højtydende analyse. De er specifikationscertificerede og overholder ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
SureSTART Niveau 3 WebSeal Plate+ 384-brønd firkantet-afrundet V-bund Microtiter Plader er designet til regulerede laboratorier, der kræver højtydende produkter.
Plate+ glasbelagte niveau 3-brøndsplader anbefales til brug med meget følsomme applikationer, lave prøvekoncentrationer og hydrofobe prøver såsom proteiner og er ideelle til brug med alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler.
Disse 384-brøndsplader er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004-standarderne. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 384-brønds pladetætningsmåtter, firkantede, niveau 1 eller SureSTART WebSeal 384-brønds pladetætningsmåtter, firkantede, niveau 2.
Ydeevne niveau 3 hætteglas– til højtydende analyse
  • Ideel til regulerede laboratorier, der bruger alle typer opløsningsmidler, inklusive ikke-polære opløsningsmidler
  • Performance Level 3-produkter inkluderer unikke WebSeal Plate+ glasbelagte polypropylenplader og plader med glasindlæg
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Velegnet til QA/QC-applikationer ved hjælp af kernedetektorer som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens, ELSD og MS-analyse
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat er tilgængeligt ved lotnummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
  • Niveau 1 brøndplader er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 2 brøndplader er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 3 brøndplader er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeret Specifikation certificeret
Array 16 x 24
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 3
Farve Klar
Materiale Glasbelagt polypropylen
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 100μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Glasbelagt
Samlet volumen (metrisk) Well 145μ L
Well Shape Afrundet firkantet, konisk bund (V-brønd)
nr. pr. pakke 100 plader
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 121 °C
Højde (metrisk) 14.4 mm
Diameter (metrisk) Brønd 8 mm
Pladestørrelse Microtiter