Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 384-Nå Microtiter Plader, firkantet afrundet V-bund, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 16489375 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
nr. pr. pakke:
10 plader
100
100 plader
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stregkode nr. pr. pakke
16489375 Ingen stregkode 10 plader
16499375 Ingen stregkode 100 plader
30238423 Inkluderer stregkode 10 plader
30286141 Inkluderer stregkode 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16489375 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180P340
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Brug glasbelagt Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 384-Nå Microtiter Plader, firkantet afrundet V-bund, ydeevneniveau 3, til højtydende analyse. De er specifikationscertificerede og overholder ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
SureSTART Niveau 3 WebSeal Plate+ 384-brønd firkantet-afrundet V-bund Microtiter Plader er designet til regulerede laboratorier, der kræver højtydende produkter.
Plate+ glasbelagte niveau 3-brøndsplader anbefales til brug med meget følsomme applikationer, lave prøvekoncentrationer og hydrofobe prøver såsom proteiner og er ideelle til brug med alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler.
Disse 384-brøndsplader er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004-standarderne. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 384-brønds pladetætningsmåtter, firkantede, niveau 1 eller SureSTART WebSeal 384-brønds pladetætningsmåtter, firkantede, niveau 2.
Ydeevne niveau 3 hætteglas– til højtydende analyse
  • Ideel til regulerede laboratorier, der bruger alle typer opløsningsmidler, inklusive ikke-polære opløsningsmidler
  • Performance Level 3-produkter inkluderer unikke WebSeal Plate+ glasbelagte polypropylenplader og plader med glasindlæg
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Velegnet til QA/QC-applikationer ved hjælp af kernedetektorer som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens, ELSD og MS-analyse
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat er tilgængeligt ved lotnummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
  • Niveau 1 brøndplader er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 2 brøndplader er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 3 brøndplader er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeret Specifikation certificeret
Array 16 x 24
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 3
Farve Klar
Materiale Glasbelagt polypropylen
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 100μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Glasbelagt
Samlet volumen (metrisk) Well 145μ L
Well Shape Afrundet firkantet, konisk bund (V-brønd)
nr. pr. pakke 10 plader
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 121 °C
Højde (metrisk) 14.4 mm
Diameter (metrisk) Brønd 8 mm
Pladestørrelse Microtiter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.