Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 96-brønds mellembrøndsplader, firkantet U-bund, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 16466449 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Samlet volumen (metrisk) Well:
1600μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Samlet volumen (metrisk) Well Pakningsstørrelse
16466449 1600μ L Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 16466449 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180P345
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Brug glasbelagt SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 96-brønds mellembrøndsplader, firkantet U-bund, ydeevneniveau 3, til højtydende analyse. De er specifikationscertificerede og overholder ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 3 WebSeal™ Plate+ 96-brønds firkantede U-bund mellembrøndsplader er designet til regulerede laboratorier, der kræver højtydende produkter.
Plate+ glasbelagte niveau 3-brøndsplader anbefales til brug med meget følsomme applikationer, lave prøvekoncentrationer og hydrofobe prøver såsom proteiner og er ideelle til brug med alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler.
Disse 96-brøndsplader er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004-standarderne. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 96-brønds pladetætningsmåtter, 8 mm diameter, firkantet, niveau 1 eller SureSTART WebSeal 96-brønds pladetætningsmåtter, 8 mm diameter, firkantet, niveau 2.
Ydeevne niveau 3 hætteglas– til højtydende analyse
  • Ideel til regulerede laboratorier, der bruger alle typer opløsningsmidler, inklusive ikke-polære opløsningsmidler
  • Performance Level 3-produkter inkluderer unikke WebSeal Plate+ glasbelagte polypropylenplader og plader med glasindlæg
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Velegnet til QA/QC-applikationer ved hjælp af kernedetektorer som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens, ELSD og MS-analyse
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat er tilgængeligt ved lotnummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
  • Niveau 1 brøndplader er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 2 brøndplader er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 3 brøndplader er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeret Specifikation certificeret
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 3
Farve Klar
Materiale Glasbelagt polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 50 til 130μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Glasbelagt
Samlet volumen (metrisk) Well 1600μ L
Well Shape Firkantet, rund bund (U-brønd)
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 121 °C
Højde (metrisk) 31 mm
Diameter (metrisk) Brønd 8 mm
Pladestørrelse Midt-brønd