Få mere at vide
Fisherbrand™ 96-brønds lav-profil, skørtede PCR-plader, naturlig
Artikelnummer. p-3599482 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 12194112
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til de fleste termiske cyklere
  • Virgin polypropylen
  • Klar brøndbund for prøvesynlighed
  • Stabelbar
  • Design med hævet fælge
  • Forsegles ved hjælp af klæbende film og folier, varmeforseglinger og hættestrimler
  • 200 μL maksimal brøndvolumen ved brug med klæbemiddel og varmeforseglinger
  • Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter
  • SBS (Society for Biomolecular Screening) fodaftryk
  • Automationsvenlig
  • Otte huller i skørtet hjælper med at placere pladen og fjerne den fra den termiske cyklerblok
  • Renrum produceret
Tekniske data
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Farve Gul
Produkttype PCR mikroplade
Nederdel stil Med krave
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 200μ L
Antal Wells 96
Til brug med (applikation) PCR, RT-PCR applikationer
Kantet Ja
Vel Farve Klar