Få mere at vide
Fisherbrand™ 96-brønds lav-profil, skørtede PCR-plader, naturlig
Artikelnummer. 12194112 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12194112 Gul Pakke med 25
12184112 Grøn Pakke med 25
12164112 Rød Pakke med 25
12154112 Neutral Pakke med 25
12174112 Blå Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12194112
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til de fleste termiske cyklere
  • Virgin polypropylen
  • Klar brøndbund for prøvesynlighed
  • Stabelbar
  • Design med hævet fælge
  • Forsegles ved hjælp af klæbende film og folier, varmeforseglinger og hættestrimler
  • 200 μL maksimal brøndvolumen ved brug med klæbemiddel og varmeforseglinger
  • Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter
  • SBS (Society for Biomolecular Screening) fodaftryk
  • Automationsvenlig
  • Otte huller i skørtet hjælper med at placere pladen og fjerne den fra den termiske cyklerblok
  • Renrum produceret
Tekniske data
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Farve Gul
Produkttype PCR mikroplade
Nederdel stil Med krave
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 200μ L
Antal Wells 96
Til brug med (applikation) PCR, RT-PCR applikationer
Kantet Ja
Vel Farve Klar