Få mere at vide
Fisherbrand™ 96-brønds lav-profil, skørtede PCR-plader, naturlig
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Passer til de fleste termiske cyklere
- Virgin polypropylen
- Klar brøndbund for prøvesynlighed
- Stabelbar
- Design med hævet fælge
- Forsegles ved hjælp af klæbende film og folier, varmeforseglinger og hættestrimler
- 200 μL maksimal brøndvolumen ved brug med klæbemiddel og varmeforseglinger
- Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter
- SBS (Society for Biomolecular Screening) fodaftryk
- Automationsvenlig
- Otte huller i skørtet hjælper med at placere pladen og fjerne den fra den termiske cyklerblok
- Renrum produceret
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Neutral |
| Produkttype | PCR mikroplade |
| Nederdel stil | Med krave |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 200μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Til brug med (applikation) | PCR, RT-PCR applikationer |
| Kantet | Ja |