Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96-Nå Flipper™ Mikrorør stativer
Artikelnummer. 11560115 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Farve:
Fluorescerende Grøn
Fluorescerende Pink
Fluorescerende orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11560115
Brand: Thermo Scientific™ 8790
Beskyt prøver og lad stativer stables ved hjælp af dette 96-brønds mikrorørstativ.
Beskyt prøver og lad stativer stables ved hjælp af Thermo Scientific™ 96-Nå Flipper™ Mikrorørstativ. Stativet, som er støbt med et alfanumerisk gitter for nem identifikation af rør, rummer 0,5 ml rør på den ene side og 1,5 ml rør på den anden side.
  • Holds 0.5mL tubes on one side, 1.5mL tubes on the other
  • Molded with an alphanumeric grid for easy tube identification
  • Several colors available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 96-well Flipper Rack
Oversigt Flipper Rack
Farve Rød
Holder Tubes (2 mL), Tubes (1.5 mL), Tubes (2.0 mL)
Materiale Polypropylene
Stabelbar Yes
nr. pr. sag 10 Racks