Beskrivelse
Beskyt prøver og lad stativer stables ved hjælp af Thermo Scientific™ 96-Nå Flipper™ Mikrorørstativ. Stativet, som er støbt med et alfanumerisk gitter for nem identifikation af rør, rummer 0,5 ml rør på den ene side og 1,5 ml rør på den anden side.
- Holds 0.5mL tubes on one side, 1.5mL tubes on the other
- Molded with an alphanumeric grid for easy tube identification
- Several colors available
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Flipper Rack |
| Farve | Fluorescerende Pink |
| Holder | Mikrorør (2 ml), Mikrorør (1,5 ml), Mikrorør (2 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| nr. pr. sag | 10 Racks |
| Produkttype | 96-well Flipper Rack |