Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96-Nå Flipper™ Mikrorør stativer
Artikelnummer. 10055250 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Farve:
Fluorescerende Grøn
Fluorescerende Pink
Fluorescerende orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10055250 Fluorescerende orange Pakke med 10
10156860 Fluorescerende Pink Pakke med 10
11550115 Fluorescerende Grøn Pakke med 10
11560115 Rød Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10055250 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 877011
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Beskyt prøver og lad stativer stables ved hjælp af dette 96-brønds mikrorørstativ.
Beskyt prøver og lad stativer stables ved hjælp af Thermo Scientific™ 96-Nå Flipper™ Mikrorørstativ. Stativet, som er støbt med et alfanumerisk gitter for nem identifikation af rør, rummer 0,5 ml rør på den ene side og 1,5 ml rør på den anden side.
  • Holds 0.5mL tubes on one side, 1.5mL tubes on the other
  • Molded with an alphanumeric grid for easy tube identification
  • Several colors available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Flipper Rack
Farve Fluorescerende orange
Holder Mikrorør (2 ml), Mikrorør (1,5 ml), Mikrorør (2 ml)
Materiale Polypropylen
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
nr. pr. sag 10 Racks
Produkttype 96-well Flipper Rack