Få mere at vide
Falcon™ 96-brønds fladbundet TC-behandlet mikroplade med låg
Beskrivelse
- Uigennemsigtige vægge forhindrer krydstale fra brønd til brønd
- En optisk klar flad bund muliggør direkte mikroskopisk visning
- Krystalkvalitets jomfruelig polystyren
- Steriliseret ved gammabestråling
- Ikke-pyrogen
- Ubehandlet polystyren, standard vævskultur (TC) og Corning™ Primaria™ overfladebehandlinger findes
- Bekvem, afskallig medicinsk emballage til individuel produktpræsentation
- Individuelle og Ready-Stack (RS) bakker er PET (Kode 1) og genanvendelige
- Falcon 96, 384 og 1536 brøndmikroplader er kompatible med automationssystemer og opfylder standard ANSI/SBS-fodaftryksdimensioner for mikroplader
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | Standard |
| Låg | Ja |
| Kulturområde | 0,32 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Sort, klar bund |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Jomfruelig polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 0.37 mL |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |