Få mere at vide
Eppendorf™ 96-brønds flad bund sterile polypropylen mikroplader
Shop alle Eppendorf produkter
Mængde:
240/Pk.
80/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 80
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | White, Clear Bottom |
| Materiale | Polypropylene |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterile |
| Well Shape | Flat Bottom (F-well) |
| Mængde | 240/Pk. |
| Nederdel farve | White |
| Vel Farve | Clear |