Få mere at vide
Eppendorf™ 96-brønds flad bund sterile polypropylen mikroplader
Artikelnummer. 10310604 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Mængde:
240/pakke
80 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 80
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10310604 80 stk./pakke Pakke med 80
10658204 240/pakke Pakke med 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10310604 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030602102
På lager
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Hvid, Ryd bund
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Mængde 80 stk./pakke
Nederdel farve Hvid
Vel Farve Klar