Tekniske data
| Certificeret | Ja |
| Format | Standard |
| Detektionsmetode | Kvantitativ proteinanalyse |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 5 poser x 16 plader |
| Farve | Hvid, Sort |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Dnase Free | Ja |
| Vis mere |