Tekniske data
| Certificeret | Ja |
| Format | 96-brønds |
| Detektionsmetode | Kvantitativ proteinanalyse |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Hvid, Ryd bund |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Dnase Free | Ja |
| Til brug med (applikation) | Til PCR-teknikker |
| Vis mere |