Få mere at vide
Greiner Bio-One 96-brønds fladbundede skorstensstil Ikke-bindende mikroplader
Beskrivelse
- Reducerer ikke-specifik biomolekylebinding (proteiner, DNA, RNA) til biokemiske analyser
- Stabil under normale assayforhold uden nedbrydning eller udvaskning
- Forbedrer signal-til-støj-forholdet
- Fremstillet under DIN ISO 9001 vejl
Serviceplan
Nej
garanti
Nej
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Alphanumeric |
| Udbrudt | Nej |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | Ikke bindende |
| Farve | Sort |
| Produkttype | Non-binding Microplate |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 25 to 340 μL |
| Vis mere |