Beskrivelse
De QuikPrep™ 96-brønd dispoEquilibrium Dialyzer™ er et unikt produkt til samtidig analyse af 96 prøver. Hver brønd har separat membran, hvilket eliminerer risikoen for krydskontaminering og kan indeholde prøvevolumener mellem 50 og 200μ L.
Pladen fås med 10 kDa regenererede cellulosemembraner. Brøndene kan forsegles med enten en gennemborende selvforseglende måtte eller gennem otte hættestrimler, som giver dig mulighed for at bruge pladen i sektioner, hvilket sparer unødvendige brønde til fremtidig brug. Hver tallerken kommer med 24 otte hættestrimler.
96-Well DispoEquilibrium dialysatorplader skal bruges med en pladerotator. Rotatoren øger dialysehastigheden og giver mulighed for konstant bevægelse af prøver, hvilket sikrer højere reproducerbarhed. Til temperaturkontrollerede undersøgelser kan 8-Plate Rotator Incubator bruges.
Funktionsegenskaber
- 96-brønds format
- Individuel membran til hver brønd
- Små prøvevolumener: 50μ l til 200μ l
- Ultratynde regenererede cellulosemembraner
- Membraner er fri for svovl- og tungmetalforurening
- Høj brønd-til-brønd-reproducerbarhed
- Fremragende prøvegenvinding (> 95 %)
- Patenteret
Applikationer
- Protein- og protein-lægemiddelbindingsassays
- Receptorbindingsassays
- Ligandbindingsassays
- Protein-protein og Protein-DNA interaktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Plade |
| membran | Regenereret cellulose, dialyse |
| MWCO | 10 kDa |