Få mere at vide
Eppendorf™ 96-brønds DNA LoBind Deep Well Plader
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10513503 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Hvid
nr. pr. pakke:
20
40
80
120
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 20
Pakke med 40
Pakke med 80
Artikelnummer. 10513503
Brand: Eppendorf™ 0030503147
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremskynd dine manuelle og automatiserede arbejdsprocesser med disse 96-brønds polypropylenplader. Eppendorf™ 96-brønds DNA LoBind Deep Well-plader tillader højhastighedspipettering uden sprøjt, fremragende blanding og højhastighedscentrifugering.
  • Disse polypropylenplader kombinerer et nyt brønddesign med et sofistikeret farvekodningssystem for nem læsning og orientering
  • Opfyld alle nuværende SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485 retningslinjer
  • Recovermax - konkav rundbund brøndform med glattede kanter
  • Optitrack - farveindrammede plader med alfanumerisk mærkning
  • Høj kemikalieresistens
  • G-safe - højeste centrifugeringsstabilitet
  • LoBind - fri for overfladebelægning f.eks. silikone
  • Fri for DNA, DNase, RNase og PCR* inhibitor (PCR* ren)
  • LoBind Protein - minimalt proteintab (mindre end 3 % BSA 1 g/μml)
  • LoBind DNA - mindre end 1 % tab af DNA/RNA ved lave koncentrationer og kritiske forhold (højt saltindhold, korte DNA-fragmenter)
  • Autoklaverbar
  • Fås som ekstraudstyr med stregkode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeret Ja
Format Standard
Detektionsmetode Kvantitativ proteinanalyse
Array 8 x 12
Farve Blå
Materiale Polycarbonat
Antal Wells 96
Overfladebehandling DNA LoBind
Samlet volumen (metrisk) Well 0.5 mL
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Til PCR-teknikker
Maks. Varme stabilitet 121 °C
nr. pr. pakke 40