Få mere at vide
Eppendorf™ 96-brønds DNA LoBind Deep Well Plader
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10369192 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
nr. pr. pakke:
20
40
80
120
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 20
Pakke med 40
Pakke med 80
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve nr. pr. pakke unitSize
10369192 Hvid 40 Pakke med 40
10103843 Hvid 120 Pakke med 120
10163983 Hvid 80 Pakke med 80
10318672 Blå 20 Pakke med 20
10513503 Blå 40 Pakke med 40
10664093 Hvid 20 Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10369192 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030503104
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremskynd dine manuelle og automatiserede arbejdsprocesser med disse 96-brønds polypropylenplader. Eppendorf™ 96-brønds DNA LoBind Deep Well-plader tillader højhastighedspipettering uden sprøjt, fremragende blanding og højhastighedscentrifugering.
  • Disse polypropylenplader kombinerer et nyt brønddesign med et sofistikeret farvekodningssystem for nem læsning og orientering
  • Opfyld alle nuværende SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485 retningslinjer
  • Recovermax - konkav rundbund brøndform med glattede kanter
  • Optitrack - farveindrammede plader med alfanumerisk mærkning
  • Høj kemikalieresistens
  • G-safe - højeste centrifugeringsstabilitet
  • LoBind - fri for overfladebelægning f.eks. silikone
  • Fri for DNA, DNase, RNase og PCR* inhibitor (PCR* ren)
  • LoBind Protein - minimalt proteintab (mindre end 3 % BSA 1 g/μml)
  • LoBind DNA - mindre end 1 % tab af DNA/RNA ved lave koncentrationer og kritiske forhold (højt saltindhold, korte DNA-fragmenter)
  • Autoklaverbar
  • Fås som ekstraudstyr med stregkode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeret Ja
Format 96-brønds
Detektionsmetode Kvantitativ proteinanalyse
Array 8 x 12
Farve Hvid
Produkttype Deepwell Plade
Materiale Polycarbonat
Antal Wells 96
Overfladebehandling DNA LoBind
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Til PCR-teknikker
Maks. Varme stabilitet 121 °C
nr. pr. pakke 40